Få mere at vide
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gels
Artikelnummer. p-3667537 Shop alle Cytiva produkter
pH-område:
3 til 10
3 til 11
4 til 7
6 til 11
6 til 9
Gradient:
Ikke-lineær
Lineær
Længde (metrisk):
7 cm
11 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11544985
Brand: Cytiva 17123501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Repræsenterer et omfattende udvalg af smalle, mellemstore og brede IPG-strimler. Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip-geler (IPG-strips) bruges til isoelektrisk fokusering (IEF), køres som den første dimension af 2-D elektroforese eller som en separat applikation.
Vælg mellem et omfattende udvalg af overlappende Immobiline DryStrip-geler, der dækker smalle (1 pH-enhed), medium (3 til 5 pH-enheder) og brede (8 pH-enheder) pH-områder. pH-gradienterne i de yderste ender af pH-skalaen er ikke-lineære for at fordele proteinerne jævnt over gelængden for at opnå maksimal opløsning.
Fem snævert pH-område (1 pH-enhed), 24 cm IPG-strimler leverer høj opløsning og proteinbelastningskapacitet, hvilket resulterer i godt adskilte pletter med højt proteinindhold efter andendimensionsseparationen
  • Vælg den brede pH 3 til 11 ikke-lineære (NL) gradient Immobiline DryStrip gel til hurtig og effektiv screening for at få et bredt overblik over den samlede proteinfordeling
  • For mere detaljerede undersøgelser eller ved brug af større proteinmængder, vælg mellem fire nye overlappende strimler, der dækker pH 3 til 11 området
  • Højere opløsning kan opnås ved brug af smalt område (1 pH-enhed) Immobiline DryStrip geler
  • Brug matchende IPG-buffere til optimerede driftsforhold
  • Brug IPG-strimler direkte efter genopsvulning uden yderligere manipulation
  • Stregkodede strimler til praktisk prøve- og batchsporing
  • Immobiline DryStrip geler rehydreres med en matchende IPG-buffer før brug
  • Prøver kan inkluderes direkte i rehydreringsopløsningen til effektiv påfyldning af fortyndede prøver eller til påfyldning af større mængder protein
  • Prøver kan også påfyldes efter rehydrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Immobiline DryStrip-geler (IPG-strips) bruges til isoelektrisk fokusering (IEF), køres som den første dimension af 2-D elektroforese eller som en separat applikation.
Farve Farveløs
pH-område 3 til 10
Produkttype Præfabrikeret gel
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Form Tørret
Til brug med (applikation) Industrielle anvendelser: analytisk kemi, forskning
Gradient Ikke-lineær
Opbevaringskrav −20 °C
Tykkelse (engelsk) 0,19 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.05 cm
Længde (metrisk) 18 cm
Bredde (engelsk) 0,118 tommer.
Bredde (metrisk) 0.3 cm