Få mere at vide
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gels
Artikelnummer. 11793289 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
pH-område:
3 til 10
3 til 11
4 til 7
6 til 11
6 til 9
Gradient:
Ikke-lineær
Lineær
Længde (metrisk):
7 cm
11 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Gradient Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11793289 3 til 11 Ikke-lineær 13 cm Pakke med 12
11544985 3 til 10 Ikke-lineær 18 cm Pakke med 12
10753407 6 til 11 Lineær 18 cm Pakke med 12
11763239 6 til 11 Lineær 13 cm Pakke med 12
11743239 6 til 11 Lineær 7 cm Pakke med 12
11733249 6 til 9 Lineær 24 cm Pakke med 12
11713249 3 til 10 Ikke-lineær 24 cm Pakke med 12
10146414 3 til 11 Ikke-lineær 7 cm Pakke med 12
11713299 3 til 11 Ikke-lineær 24 cm Pakke med 12
11524985 4 til 7 Lineær 18 cm Pakke med 12
11534985 3 til 10 Lineær 18 cm Pakke med 12
10545925 3 til 10 Lineær 7 cm Pakke med 12
10732637 3 til 10 Ikke-lineær 7 cm Pakke med 12
11773229 4 til 7 Lineær 7 cm Pakke med 12
11703239 4 til 7 Lineær 13 cm Pakke med 12
11713239 3 til 10 Lineær 13 cm Pakke med 12
11723239 3 til 10 Ikke-lineær 13 cm Pakke med 12
11753239 6 til 11 Lineær 11 cm Pakke med 12
11723249 4 til 7 Lineær 24 cm Pakke med 12
10697465 3 til 10 Lineær 24 cm Pakke med 12
11703299 3 til 11 Ikke-lineær 18 cm Pakke med 12
10584375 3 til 11 Ikke-lineær 11 cm Pakke med 12
11723299 4 til 7 Lineær 11 cm Pakke med 12
11733299 3 til 10 Lineær 11 cm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11793289 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17600375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 DKK
    2109.00 DKK / Pakke med 12
    Spare 151.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Repræsenterer et omfattende udvalg af smalle, mellemstore og brede IPG-strimler. Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip-geler (IPG-strips) bruges til isoelektrisk fokusering (IEF), køres som den første dimension af 2-D elektroforese eller som en separat applikation.
Vælg mellem et omfattende udvalg af overlappende Immobiline DryStrip-geler, der dækker smalle (1 pH-enhed), medium (3 til 5 pH-enheder) og brede (8 pH-enheder) pH-områder. pH-gradienterne i de yderste ender af pH-skalaen er ikke-lineære for at fordele proteinerne jævnt over gelængden for at opnå maksimal opløsning.
Fem snævert pH-område (1 pH-enhed), 24 cm IPG-strimler leverer høj opløsning og proteinbelastningskapacitet, hvilket resulterer i godt adskilte pletter med højt proteinindhold efter andendimensionsseparationen
  • Vælg den brede pH 3 til 11 ikke-lineære (NL) gradient Immobiline DryStrip gel til hurtig og effektiv screening for at få et bredt overblik over den samlede proteinfordeling
  • For mere detaljerede undersøgelser eller ved brug af større proteinmængder, vælg mellem fire nye overlappende strimler, der dækker pH 3 til 11 området
  • Højere opløsning kan opnås ved brug af smalt område (1 pH-enhed) Immobiline DryStrip geler
  • Brug matchende IPG-buffere til optimerede driftsforhold
  • Brug IPG-strimler direkte efter genopsvulning uden yderligere manipulation
  • Stregkodede strimler til praktisk prøve- og batchsporing
  • Immobiline DryStrip geler rehydreres med en matchende IPG-buffer før brug
  • Prøver kan inkluderes direkte i rehydreringsopløsningen til effektiv påfyldning af fortyndede prøver eller til påfyldning af større mængder protein
  • Prøver kan også påfyldes efter rehydrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Immobiline DryStrip-geler (IPG-strips) bruges til isoelektrisk fokusering (IEF), køres som den første dimension af 2-D elektroforese eller som en separat applikation.
Farve Farveløs
Format Præfabrikeret Gel
pH-område 3 til 11
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Form Tørret
Til brug med (applikation) Industrielle anvendelser: analytisk kemi, forskning
Gradient Ikke-lineær
Opbevaringskrav −20 °C
Tykkelse (engelsk) 0,19 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.05 cm
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (engelsk) 0,118 tommer.
Bredde (metrisk) 0.3 cm
Produkttype Præfabrikeret gel