Beskrivelse
Vælg mellem et omfattende udvalg af overlappende Immobiline DryStrip-geler, der dækker smalle (1 pH-enhed), medium (3 til 5 pH-enheder) og brede (8 pH-enheder) pH-områder. pH-gradienterne i de yderste ender af pH-skalaen er ikke-lineære for at fordele proteinerne jævnt over gelængden for at opnå maksimal opløsning.
Fem snævert pH-område (1 pH-enhed), 24 cm IPG-strimler leverer høj opløsning og proteinbelastningskapacitet, hvilket resulterer i godt adskilte pletter med højt proteinindhold efter andendimensionsseparationen
- Vælg den brede pH 3 til 11 ikke-lineære (NL) gradient Immobiline DryStrip gel til hurtig og effektiv screening for at få et bredt overblik over den samlede proteinfordeling
- For mere detaljerede undersøgelser eller ved brug af større proteinmængder, vælg mellem fire nye overlappende strimler, der dækker pH 3 til 11 området
- Højere opløsning kan opnås ved brug af smalt område (1 pH-enhed) Immobiline DryStrip geler
- Brug matchende IPG-buffere til optimerede driftsforhold
- Brug IPG-strimler direkte efter genopsvulning uden yderligere manipulation
- Stregkodede strimler til praktisk prøve- og batchsporing
- Immobiline DryStrip geler rehydreres med en matchende IPG-buffer før brug
- Prøver kan inkluderes direkte i rehydreringsopløsningen til effektiv påfyldning af fortyndede prøver eller til påfyldning af større mængder protein
- Prøver kan også påfyldes efter rehydrering
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Immobiline DryStrip-geler (IPG-strips) bruges til isoelektrisk fokusering (IEF), køres som den første dimension af 2-D elektroforese eller som en separat applikation. |
| Farve | Farveløs |
| Format | Præfabrikeret Gel |
| pH-område | 3 til 10 |
| Adskillelsestype | Isoelektrisk fokusering |
| Form | Tørret |
| Til brug med (applikation) | Industrielle anvendelser: analytisk kemi, forskning |
| Gradient | Ikke-lineær |
| Opbevaringskrav | −20 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,19 tommer |
| Vis mere |