Få mere at vide
Cytiva Immobiline™ DryStrip Cover Fluid
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
The fluid is also suitable as a contact between cooling plate and gel backing film in horizontal electrophoresis.
- Colorless to light yellow
- Insoluble in cold and hot water
- Boiling Point: 330°C
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 330°C |
| Farve | Colorless to Light Yellow |
| Form | Liquid |
| Til brug med (applikation) | Used to protect Immobiline DryStrip from drying, or from other external interference, during the first dimension of 2-D electrophoresis |
| Smeltetemperatur | 17.8°C |
| Mængde | 1 l |
| Opbevaringskrav | 18 - 25ᵒC |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Immobiline DryStrip Cover Fluid
- Fare||
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.