Få mere at vide
Grant Instruments™ Give Optima™ Digital termostat
Artikelnummer. 12777799
Skift visning
Temperaturområde:
-20 °C til +120 °C
0 °C til 100 °C
Ekstern Cirkulation:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Ekstern Cirkulation Pakningsstørrelse
12777799 0 °C til 100 °C Nej Hver
12707819 -20 °C til +120 °C Ja Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12777799 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. T100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9619.38 DKK
    8328.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 1290.90 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Digital opvarmet cirkulationspumpe til generelle formål giver fremragende temperaturstabilitet og kontrol til krævende applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol.
  • Stabilitet± 0,05 ºC.
  • Klart, lysstærkt 4-cifret LED-display
  • Enkel, intuitiv brugergrænseflade: drejeknap og to funktionsknapper.
  • Model tilgængelig med/uden klemme (TClamp)
  • Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
  • Fast over temperatur
  • 2-punkts brugerkalibrering
  • Visuel alarm
  • TC120-modellen inkluderer integreret pumpe til ekstern cirkulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type 4-cifret LED
Kapacitet (metrisk) 50 L
Kommunikation Digital
Temperaturområde 0 °C til 100 °C
Ekstern Cirkulation Nej
Elektriske krav 120 V 1.5 kw 50/60 Hz, 230 V 1.4 kw 50/60 Hz
Spænding 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz