Få mere at vide
Grant Instruments™ Give Optima™ Digital termostat
Description
Digital opvarmet cirkulationspumpe til generelle formål giver fremragende temperaturstabilitet og kontrol til krævende applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol.
- Stabilitet± 0,05 ºC.
- Klart, lysstærkt 4-cifret LED-display
- Enkel, intuitiv brugergrænseflade: drejeknap og to funktionsknapper.
- Model tilgængelig med/uden klemme (TClamp)
- Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
- Fast over temperatur
- 2-punkts brugerkalibrering
- Visuel alarm
- TC120-modellen inkluderer integreret pumpe til ekstern cirkulation
Specifications
Specifications
| Controller type | 4-cifret LED |
| Kommunikation | Digital |
| Kølekapacitet | 500 W (ved 20 °C) |
| Flowhastighed | 16 l/min. |
| Temperaturområde | -20 °C til +120 °C |
| Ekstern Cirkulation | Ja |
| Maks. Tryk | 210 mbar |
| Temperaturstabilitet | ±0,05 °C |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz 1300 W |
| Spænding | 230 V |
| Show More |