Få mere at vide
Grant Instruments™ Avanceret Digital Optima Immersion Termostat
Spænding:
120/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Høj specifikation Optima varmecirkulationspumpe til sofistikerede applikationer, der kræver kompleks programmering og/eller ultra præcis temperaturstyring.
- Stabilitet± 0,01 ºC
- Stort, lyst fuldfarvedisplay
- Ikondrevet startskærm via en skive og to funktionsknapper
- Programmering/temperaturprofilering (TXF200 10 programmer med 100 segmenter)
- Model tilgængelig med/uden klemme (T-klemme)
- Detektion af lavt væskeindhold (svømmerafbryder)
- 5-punkts brugerkalibrering
- Brugerjusterbar overtemperaturskive
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 23 l/min. |
| Maks. Tryk | 530 mbar |
| Elektriske krav | 120 V 1.5 kw 50/60 Hz, 230 V 2 kw 50/60 Hz |
| Spænding | 120/230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |