Beskrivelse
- Elektriske krav på 230V og 50Hz
- Hoved til termostat
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Nedsænkningstermostat |
| Model- | CT 72/E |
| Vægt (metrisk) | 5.6 kg |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |