Få mere at vide
Dostmann Electronic™ PT100 Smartprobe, P795
Artikelnummer. 11842881
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11842881 150 mm
1 options
Artikelnummer. 11842881 Leverandør Dostmann Electronic™ Leverandørnr. 60001773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.25 DKK
    1566.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 643.45 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Smartprobe med Multipoint justering
Sensor klasse 1/​10, Pt100 (keramik), 4-leder, EN 60751, rør WS 1.4571, mineralisoleret, med håndtag, termisk stabiliseret, EEprom med koefficienter.
  • L x dia: 150 x 3,0 mm
  • t90: 12 sekunder
Tekniske data
Type Nedsænkningssonde
Kabel 1500 mm
Måleområde -200 til +450 °C
Længde (metrisk) 150 mm