Få mere at vide
Ebro Electronic™ Termoelement stangprober
Længde (metrisk) sonde:
185 mm
300 mm
Diameter (metrisk) sonde:
0.5 mm
1.5 mm
3 mm
Model-:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til forskellige anvendelser inden for fødevarer, laboratorier, industriel brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sonde | 0.5 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Måling af luft-, ovn-, væske- og gastemperaturer |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Fordybelsestype | Helt eller delvist |
| Længde (metrisk) | 220 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 185 mm |
| Materiale | Metal |
| Måletid | 0,4 sek. |
| Vis mere |