Få mere at vide
Ebro Electronic™ Termoelement stangprober
Længde (metrisk) sonde:
185 mm
300 mm
Diameter (metrisk) sonde:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Model-:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til forskellige anvendelser inden for fødevarer, laboratorier, industriel brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sonde | 1,5 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Temperaturmåling af luft, ovne, væsker og gasser. |
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 300 mm |
| Model- | TPN 120-30 |
| Sondetype | NiCrNi stang |
| Vægt (metrisk) | 0.12 kg |
| Vis mere |