Få mere at vide
Testo™ Nedsænknings-/penetrationssonde
Artikelnummer. 10120651
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +1000 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10120651
Brand: Testo™ 0602 5792
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Nedsænknings-/penetrationssonde
Certificeringer/compliance EN 60584-2
Svartid 5 sek.
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +1000 °C