Få mere at vide
Motic™ Immersionsolie
Artikelnummer. 15485092
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485092 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15485092 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001300011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Transparent olie med højt brydningsindeks til brug med olienedsænkningsobjektiver.
  • Højt brydningsindeks.
  • Gennemsigtig.
  • Forøger objektivets numeriske blænde.
  • Øger et mikroskops opløsningsevne.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Olie nedsænkning mål
Mængde 5 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • immersion oil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: paraffins (petroleum), hydrogenated terphenyls, butene, terphenyl