Få mere at vide
Fisherbrand™ Immersionsolie
Artikelnummer. 12358618 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12358618 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 12358618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.03 DKK
    126.44 DKK / 5ml
    Spare 16.59 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne immersionsolie med mikroskoper med biologiske forbindelser. Fisherbrand™ Immersion Oil fås i 5 ml flasker.
  • Immersionsolie, 5 ml
  • Tilbehør til mikroskoper: FB69019 og FB69020
Tekniske data
Type Immersionsolie
Mængde 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immersion oil fluorescence-free "dropper-bottle"
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: paraffin oils