Få mere at vide
Leica Microsystems Immersionsolie til mikroskoper
Artikelnummer. p-8001080
Brydningsindeks:
Type F
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 11944399
Brand: Leica Microsystems 11513859
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Bruge Leica™ Immersion Oil med mikroskop for at øge objektivets opløsningsevne og blænde.
  • 10 ml flaske
  • For Leica Mikroskoper
Tekniske data
Type Immersionsolie
Emballagetype Pakke m. 1 stk.
Mængde 10 mL
Brydningsindeks Type F
Størrelse 10mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Type F Immersion liquid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.