Få mere at vide
Leica Microsystems Immersionsolie til mikroskoper
Artikelnummer. 11944399
Skift visning
Brydningsindeks:
Type F
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Brydningsindeks unitSize
11944399 Type F 10ml
1 options
Artikelnummer. 11944399 Leverandør Leica Microsystems Leverandørnr. 11513859
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Bruge Leica™ Immersion Oil med mikroskop for at øge objektivets opløsningsevne og blænde.
  • 10 ml flaske
  • For Leica Mikroskoper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Immersionsolie
Emballagetype Pakke m. 1 stk.
Mængde 10 mL
Brydningsindeks Type F
Størrelse 10mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Type F Immersion liquid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.