Få mere at vide
Hughes Nedsænket opvarmet 350 L tankbruser
Artikelnummer. 17792348
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17792348 350 l
1 options
Artikelnummer. 17792348 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHM14K3SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78928.50 DKK
    48566.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 30361.70 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Neddybningsopvarmet 350 liter nødtankbruser med galvaniseret stålstel.
  • Nedsænket opvarmet nødbeholderbruser til brug i ikke-farlige miljøer
  • Velegnet til brug, hvor der ikke er tilstrækkeligt vandtryk
  • En integreret el-patron, styret af en dobbelt sikkerhedstermostat, holder vandet i tanken på en konstant temperatur
  • Sidemonteret øje-/ansigtsvaskerenhed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 350 l
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Tank Bruser