Få mere at vide
Hughes Nedsænkningsopvarmet 1500 L tankbruser
Artikelnummer. 17782348
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1500 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17782348 1500 l
1 options
Artikelnummer. 17782348 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHM14K1SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148018.50 DKK
    73133.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 74884.70 DKK
    50% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Frysebeskyttet nødtankbruser til brug i ikke-farlige miljøer. Designet til at møde og overgå ANSI standarder.
  • Nedsænket opvarmet nødbeholderbruser velegnet til brug i ikke-farlige miljøer
  • Designet til at møde og overgå ANSI standarder ved at give et garanteret flow på 76 liter i minuttet i 15 minutter, selv når der ikke er vandforsyning
  • Øjen-/ansigtsvaskerenhed monteret indvendigt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1500 l
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Tank Bruser