Få mere at vide
Nickel Electro™ Dyppekøler
Artikelnummer. 11469549 Shop alle Nickel-Electro produkter
Type:
Dyppekøler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11469549
Brand: Nickel Electro™ DC1300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nedsænkningskøleren kører kontinuerligt og giver modkøling med bad, der giver temperaturkontrol. Nickel Electro™ Immersion Dip Cooler erstatter spild af koldtvandskøling og er støjsvag i drift.
  • Der er ingen kontrolelementer, Immersion Cooler fungerer kontinuerligt modkøling af et omrørt eller cirkulerende bad, styring leveres af vandbad for at opretholde den indstillede temperatur.
  • Med et fleksibelt 900 mm langt rustfrit stålrør med et beskyttende ydre skjold, der kommer ud fra toppen af enheden, hvilket gør, at kølespiralen i rustfrit stål naturligt står i hjørnet af enhver Clifton NE4 Omrørt eller cirkulerende vandbad.
  • Dette maksimerer arbejdsområdet i badet og reducerer risikoen for kuldechok, en chance for, at spolen fryser koldt, ved et uheld trænger ind eller rører ved og ødelægger arbejdet.
  • Anbefaler drift ved omgivelsestemperatur 20 °C
  • Under brug anbefaler vi at bruge låget til enhver tid, reducerer fordampningen og hjælper også med at holde vandet fri for forurening og sparer energi, hvilket reducerer elforbruget og driftsomkostningerne.
  • Brug med en minimumsafstand på 40 cm fri luft omkring ventilationsåbninger.
  • Immersion Dip Cooler er luftkølet med luft fra omgivelserne suget ind foran og varm luft udstødt bagfra.
  • For at give god luftcirkulation og driftsydelse skal ventilationsåbningerne holdes frie for forhindringer.
  • For at opnå optimal ydeevne med ethvert omrørt eller cirkulerende bad, skal det altid være dækket med et låg eller BP0368 polypropylenkugler til enhver tid, hvilket reducerer op til 70 % af varmen, fra omgivende rumtemperaturer, og overføres til badet, der afkøles.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Omrørte vandbade
Type Dyppekøler
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz