Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 Refrigerated Circulators
Shop alle Thermo Scientific produkter
Flowhastighed:
17 l/min.
20 l/min.
Controller type:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spænding:
230 V
230V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ A10 kølebadscirkulatorer giver effektiv køling til åbne og lukkede applikationer med temperaturer fra -10 til +100 °C og maksimal badvolumen på 6 liter. Kraftige badecirkulatorer med rustfrit stålreservoir kan konfigureres med den regulator, der bedst opfylder cirkulations- og temperaturområder til din applikation.
- Afløbsport foran for operatørens bekvemmelighed.
- Avanceret design gør det muligt at blokere to af enhedens sider, hvilket gør det muligt at placere den i et
- hjørne og samtidig opretholde fuld køleeffekt.
- Til mindre krævende applikationer kan strømforbruget sænkes ved at udnytte
- energisparetilstanden.
- Regulatoren kan indekseres 90°for nemmere visning
- Fremragende køleeffekt
- Ekspansive temperaturområder
- Kraftige kraft/sugepumper
- Seks regulatormuligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | SC100 |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Flowhastighed | 17 l/min. |
| Pumpetype | Kraftpumpe, sugepumpe |
| Temperaturområde | -10 °C til +100 °C |
| Elektriske krav | 230 V |
| Spænding | 230V |
| Frekvens | 50 Hz |