Få mere at vide
Fisherbrand™ Nedsænkningskurv med håndtag
Artikelnummer. 11788728 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad, Elmasonic X-tra ST 1400H
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 1600 160 L
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 L
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 300 30 L
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 550 55L
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L
Ultralydsrens, Elmasonic S450 H 45 L
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11788728 Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L Hver
11758728 Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 300 30 L Hver
11786198 Ultralydsrens, Elmasonic S450 H 45 L Hver
11778728 Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 550 55L Hver
11708738 Ultralydsbad, Elmasonic X-tra ST 1400H Hver
11718738 Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 1600 160 L Hver
11758738 Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11788728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3770.00 DKK
    3183.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 586.16 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter fuldstændig nedsænkning i S-line Ultrasonic Cleaner-bade. Fisherbrand™ Nedsænkningskurve med håndtag er fremstillet af rustfrit stål.
Designet til fuldstændig fordybelse af genstande og dele i Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Vælg Fisherbrand™ Neddykningskurv i rustfrit stål med håndtag designet til den specifikke ultralydsrens, der bruges.
  • Mesh bund
  • Et håndtag i hver ende
  • Funktionelt og moderne design
  • Fås til en række forskellige kapaciteter
Tekniske data
Produkttype Kurv
Til brug med (udstyr) Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L
Materiale Rustfrit stål