Få mere at vide
Fisherbrand™ Nedsænkningskurv med håndtag
Artikelnummer. 11786198 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad, Elmasonic X-tra ST 1400H
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 1600 160 L
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 L
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 300 30 L
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 550 55L
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L
Ultralydsrens, Elmasonic S450 H 45 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11786198
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter fuldstændig nedsænkning i S-line Ultrasonic Cleaner-bade. Fisherbrand™ Nedsænkningskurve med håndtag er fremstillet af rustfrit stål.
Designet til fuldstændig fordybelse af genstande og dele i Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Vælg Fisherbrand™ Neddykningskurv i rustfrit stål med håndtag designet til den specifikke ultralydsrens, der bruges.
  • Mesh bund
  • Et håndtag i hver ende
  • Funktionelt og moderne design
  • Fås til en række forskellige kapaciteter
Tekniske data
Type Kurv
Til brug med (udstyr) Ultralydsrens, Elmasonic S450 H 45 L
Materiale Rustfrit stål