Få mere at vide
Fisherbrand™ Nedsænkningskurv med håndtag
Letter fuldstændig nedsænkning i S-line Ultrasonic Cleaner-bade. Fisherbrand™ Nedsænkningskurve med håndtag er fremstillet af rustfrit stål.
Brand: Fisherbrand™ 1026584
Beskrivelse
Designet til fuldstændig fordybelse af genstande og dele i Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Vælg Fisherbrand™ Neddykningskurv i rustfrit stål med håndtag designet til den specifikke ultralydsrens, der bruges.
- Mesh bund
- Et håndtag i hver ende
- Funktionelt og moderne design
- Fås til en række forskellige kapaciteter
Tekniske data
Kurv | |
Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 550 55L | |
Rustfrit stål |
Videoer
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning