Beskrivelse
Designet til fuldstændig fordybelse af genstande og dele i Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Vælg Fisherbrand™ Neddykningskurv i rustfrit stål med håndtag designet til den specifikke ultralydsrens, der bruges.
- Mesh bund
- Et håndtag i hver ende
- Funktionelt og moderne design
- Fås til en række forskellige kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kurv |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsbad, Elmasonic Xtra Basic 300 30 L |
| Materiale | Rustfrit stål |