Få mere at vide
Imisopasem manganese, MedChemExpress
Description
Imisopasem manganese (M40403) is a stable non-peptidyl mimetic of manganese superoxide MnSOD.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Imisopasem manganese |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 218791-21-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 2 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H31Cl2MnN5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | M40403 GC4403 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 16 mg/mL (33.38 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Show More |