Få mere at vide
Imiquimod USP Related Compound A, Mikromol™
Artikelnummer. 30050624
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050624 100 mg
30051099 25 mg
30460480 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050624 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1158.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Imiquimod USP Related Compound A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desamino Imiquimod
CAS 99010-24-9
Analyt- eller komponentnavne Desamino Imiquimod
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H15 N3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline (Desaminoimiquimod), 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 1-(2-methylpropyl)-, 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, 1-Isobutyl-1H-imidazo-[4,5-c]-quinoline, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, Imiquimod Related Compound A (USP), Imiquimod Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C14H15N3/c1-10(2)8-17-9-16-13-7-15-12-6-4-3-5-11(12)14(13)17/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3
SMIL CC(C)Cn1cnc2cnc3ccccc3c12
IUPAC navn 1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinoline
Molekylvægt (g/mol) 225.29
Mængde 100 mg
Formel vægt 225.1266 g/mol