Få mere at vide
Imiquimod, TRC
Artikelnummer. 30390964
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30390964 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30390964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI475000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imiquimod
CAS 99011-02-6
Molekylær formel C14 H16 N4
Mængde 100 mg
Synonym 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara
InChI formel InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
SMIL CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC navn 1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Formel vægt 240.1375