Få mere at vide
Imiquimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imiquimod |
| CAS | 99011-02-6 |
| Molekylær formel | C14 H16 N4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17) |
| SMIL | CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| IUPAC navn | 1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.1375 |