Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Imiquimod
Beskrivelse
Immunomodulator that displays antiviral and antitumor activity. Acts as a Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist; stimulates proinflammatory cytokine production and activates NF-κB.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imiquimod |
| CAS | 99011-02-6 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C14H16N4 |
| Formel vægt | 240.3 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.31 |