Få mere at vide
Imiquimod N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17971666
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971666 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971666 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1158.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Imiquimod N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imiquimod N-Oxide
CAS 1807607-22-2
Analyt- eller komponentnavne Imiquimod N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H16 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-(2-methylpropyl)-, 5-oxide, Imiquimod N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O/c1-9(2)7-17-8-16-12-13(17)10-5-3-4-6-11(10)18(19)14(12)15/h3-6,8-9H,7,15H2,1-2H3
SMIL CC(C)Cn1cnc2c(N)[n+]([O-])c3ccccc3c12
IUPAC navn 1-(2-methylpropyl)-5-oxidoimidazo[4,5-c]quinolin-5-ium-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 256.1324 g/mol