Få mere at vide
Imiquimod, Mikromol™
Artikelnummer. 18062860
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18062860 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062860 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1158.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Imiquimod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imiquimod
CAS 99011-02-6
Analyt- eller komponentnavne Imiquimod
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H16 N4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara
InChI formel InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
SMIL CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC navn 1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Mængde 250 mg
Formel vægt 240,1375 g/mol