missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Imiquimod hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Imiquimod hydrochloride (R 837 hydrochloride), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod hydrochloride exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod hydrochloride can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imiquimod hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 99011-78-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H17ClN4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | R 837 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 8 mg/mL (28.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) ∣H2O : 4.8 mg/mL (17.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.85 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?