Få mere at vide
Imiquimod, 99%
Artikelnummer. 15416139
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416139 100 mg 100mg
15406139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15416139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63990.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.20 DKK
    599.65 DKK / 100mg
    Spare 124.55 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99011-02-6 | C14H16N4 | 240,31 g/mol
Imiquimod er en caspase 3-aktivator, der fungerer som en immunmodulator og udviser antiviral og antitumoraktivitet. Det er en patientpåført creme, der bruges til behandling af kønsvorter og basalcellekarcinom. Det bruges også til at helbrede aktinisk keratose i ansigtet og hovedbunden. Det tilhører en gruppe lægemidler kaldet immunresponsmodifikatorer, som virker ved at aktivere immunsystemet for at bekæmpe unormal hudvækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99011-02-6
Molekylær formel C14H16N4
Molekylvægt (g/mol) 240.31
MDL nummer MFCD00866946
InChI nøgle DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym imiquimod, aldara, zyclara, beselna, 1-2-methylpropyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, zartra, imiquimod acetate, 1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, 4-amino-1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinoline
PubChem CID 57469
ChEBI CHEBI:36704
IUPAC navn 1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amin
SMIL CC(C)CN1C=NC2=C1C1=CC=CC=C1N=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imiquimod
Smeltepunkt 292 °C til 294 °C
Farve Hvid
Mængde 100 mg
FN nummer UN2811
Merck Index 144922
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og dimethylformamid; Let opløselig i vand; Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 240.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof