Få mere at vide
Imiprothrin (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imiprothrin |
| CAS | 72963-72-5 |
| Molekylær formel | C17 H22 N2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, [2,5-dioxo-3-(2-propyn-1-yl)-1-imidazolidinyl]methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, [2,5-dioxo-3-(2-propynyl)-1-imidazolidinyl]methyl ester (9CI), Imiprothrin, Pralle T, S 4056F, S 41311 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O4/c1-6-7-18-9-13(20)19(16(18)22)10-23-15(21)14-12(8-11(2)3)17(14,4)5/h1,8,12,14H,7,9-10H2,2-5H3 |
| SMIL | CC(=CC1C(C(=O)OCN2C(=O)CN(CC#C)C2=O)C1(C)C)C |
| IUPAC navn | (2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.37 |
| Formel vægt | 318.158 |