Få mere at vide
Imipramine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050735
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050735 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050735 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0077.12
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Imipramine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imipramine N-Oxide
CAS 6829-98-7
Analyt- eller komponentnavne Imipramine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Imipramine N-Oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, N-oxide (7CI,8CI), 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide, Imipraminoxide
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 296.41
Mængde 100 mg
Formel vægt 296.1889 g/mol