Få mere at vide
Imipramin N-oxid hydrat, TRC
Artikelnummer. 30405668
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405668 10 mg
30390555 100 mg
30401488 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI46600510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215681-42-7
Molekylær formel C19H24N2O • x(H2O)
Molekylvægt (g/mol) 296.411802
Synonym 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide Hydrate, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide Hydrate, Imipraminoxide Hydrate
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid; Hydrate
SMIL CN(CCCN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3)(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imipramine N-Oxide Hydrate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.H2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H2
Formel vægt 314.1994