Få mere at vide
Imipramin N-b-D-glucuronid (>85%), TRC
Artikelnummer. 30010191
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010191 1 mg
30007160 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI4659901MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165602-94-8
Molekylær formel C25H32N2O6
Molekylvægt (g/mol) 456.53
Synonym N-β-D-Glucopyranuronosyl-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanaminium Inner Salt, Imipramine N-Glucuronide;
SMIL C[N+](C)(CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31)[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)[O-])O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imipramine N-beta-D-Glucuronide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32N2O6/c1-27(2,24-22(30)20(28)21(29)23(33-24)25(31)32)15-7-14-26-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)26/h3-6,8-11,20-24,28-30H,7,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23-,24+/m0/s1