Få mere at vide
Imitramin hydrochlorid
Beskrivelse
Ipepraminhydrochlorid bruges som en serotoninoptagelseshæmmer. Det bruges hovedsageligt til behandling af svær depression og enuresis (manglende evne til at kontrollere vandladning). Det er også blevet evalueret til brug ved paniklidelse.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ipepraminhydrochlorid bruges som en serotoninoptagelseshæmmer. Det bruges hovedsageligt til behandling af svær depression og enuresis (manglende evne til at kontrollere vandladning). Det er også blevet evalueret til brug ved paniklidelse.
Opløselighed
Vandopløselig
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den i kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imipramine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 174 °C til 175 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,4920 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 316.87 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |