Få mere at vide
Imipramine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458776
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458776 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imipramine hydrochloride
CAS 113-52-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H25ClN2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.59 mM) ∣H2O : 62.5 mg/mL (197.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 316.87
Formel vægt 316.87
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation