Få mere at vide
Imipramine-D3 Maleate 0.1 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imipramine-D3 maleate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | C19 2H3 H21 N2 . C4 H4 O4 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Imipramine-D3 Maleate, 10,11-Dihydro-N-methyl-N-(methyl-d3)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2.C4H4O4/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.5 |
| Formel vægt | 399.2237 g/mol |