Få mere at vide
Imipramine-2,4,6,8-d4 HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride |
| CAS | 61361-33-9 |
| Molekylær formel | C19 2H4 H20 N2 . Cl H |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 5 H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), Imipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11 H,7,12-15H2,1-2H3;1 H/i3D,4 D,10 D,11 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]c1cc([2 H])c2N(CCCN(C)C)c3c([2 H])cc([2 H])cc3CCc2c1 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-3-(1,3,8,10-tetradeuterio-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.89 |
| Formel vægt | 320.1957 g/mol |
| Vis mere |