Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Imipenem monohydrat, 98%
Artikelnummer. p-7077543 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15505146
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Imipenem monohydrate,Tienam, Primaxin, CAS # 74431-23-5 is a broad-spectrum carbapenem antibiotic that interferes with the activity of penicillin binding proteins along the inner cell wall.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Imipenem monohydrat er en beta-lactam afledt af forbindelsen thienamycin, produceret af Streptomyces cattleya
• Forstyrrer cellevæggens integritet, forhindrer celledeling og fremmer lysis ved at interferere med aktiviteten af penicillinbindende proteiner
• Imipenem er et tredje generations cephalosporin, der kan dræbe både gram-negative og gram-positive bakterier
Ansøgninger
• Velegnet til undersøgelse af antibiotikaresistens
• Laboratoriekvalitet af høj kvalitet til brug in vitro og in vivo eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74431-23-5
Molekylær formel C12H19N3O5S
Molekylvægt (g/mol) 317.36
MDL nummer MFCD09753321
InChI nøgle GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
PubChem CID 5282372
ChEBI CHEBI:51799
IUPAC navn (5R,6S)-3-[2-(aminomethylidenamino)ethylsulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylsyre;hydrat
SMIL O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imipenem monohydrate
Type Imipenem Monohydrate
Smeltepunkt 193,0 °C til 198,0 °C
Infrarødt spektrum Authentic
Vand 5 to 8%
Mængde 250 mg
Formel vægt 317.36
Procent renhed 98%