Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Imipenem monohydrat, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Imipenem monohydrat er en beta-lactam afledt af forbindelsen thienamycin, produceret af Streptomyces cattleya
• Forstyrrer cellevæggens integritet, forhindrer celledeling og fremmer lysis ved at interferere med aktiviteten af penicillinbindende proteiner
• Imipenem er et tredje generations cephalosporin, der kan dræbe både gram-negative og gram-positive bakterier
Ansøgninger
• Velegnet til undersøgelse af antibiotikaresistens
• Laboratoriekvalitet af høj kvalitet til brug in vitro og in vivo eksperimenter
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Imipenem monohydrate |
| Type | Imipenem monohydrat |
| Smeltepunkt | 193,0 °C til 198,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vand | 5 til 8% |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 317.36 |
| Procent renhed | 98% |