Få mere at vide
Melford Imipenem monohydrat
Artikelnummer. 30018350
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018350 100 mg
30018349 25 mg
30018348 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018350 Leverandør Melford Leverandørnr. I261000.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 74431-23-5
  • Molekylformel: C 12 H 17 N 3 O 4 S H 2 O
  • Molekylvægt: 317,36
Tekniske data
CAS 74431-23-5
Molekylær formel C12H17N3O4S - H2O