Få mere at vide
Iminostilbene, TRC
Artikelnummer. 30397071
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30397071 5 g
1 options
Artikelnummer. 30397071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI4450005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminostilbene
CAS 256-96-2
Molekylær formel C14 H11 N
Mængde 5 g
Synonym 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Imp. D (EP), Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
SMIL N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 11H-benzo[b][1]benzazepin
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Formel vægt 193.0891