Få mere at vide
Iminostilbene N-Carbonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene) |
| CAS | 33948-22-0 |
| Molekylær formel | C15 H10 Cl N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-Chlorocarbonyliminostilbene, Iminostilbene N-Carbonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H |
| SMIL | ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | benzo[b][1]benzazepine-11-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.7 |
| Formel vægt | 255.0451 |