Få mere at vide
Iminostilbene, 97%
Beskrivelse
Iminostilbene har gode antioxidantvirkninger. N-acetyliminostilben blev syntetiseret ved at inkubere iminostilben (2,0020 g, 10,360 mmol) med eddikesyreanhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Iminostilbene har gode antioxidantvirkninger. N-acetyliminostilben blev syntetiseret ved at inkubere iminostilben (2,0020 g, 10,360 mmol) med eddikesyreanhydrid.
Opløselighed Opløseligt i ethylacetat
(25 mg/ml), vand (delvis), dioxan, chloroform og DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Iminostilbene |
| Smeltepunkt | 197 °C til 199 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1343358 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethylacetat (25 mg/ml), vand (delvist), dioxan, chloroform og DMSO. |
| Formel vægt | 193.25 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.