Få mere at vide
Iminostilbene, 97%
Artikelnummer. 11459237
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459237 25 g 25g
11469237 100 g 100g
11479237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21323.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193,249 g/mol
Iminostilbene har gode antioxidantvirkninger. N-acetyliminostilben blev syntetiseret ved at inkubere iminostilben (2,0020 g, 10,360 mmol) med eddikesyreanhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iminostilbene har gode antioxidantvirkninger. N-acetyliminostilben blev syntetiseret ved at inkubere iminostilben (2,0020 g, 10,360 mmol) med eddikesyreanhydrid.
Opløselighed Opløseligt i ethylacetat
(25 mg/ml), vand (delvis), dioxan, chloroform og DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256-96-2
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.249
MDL nummer MFCD00005071
InChI nøgle LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
IUPAC navn 11H-benzo[b][1]benzazepin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminostilbene
Smeltepunkt 197°C to 199°C
Mængde 25 g
Beilstein 1343358
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate (25mg/ml),water (partly),dioxane,chloroform,and DMSO.
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%