Få mere at vide
Iminostilbene, 97%
Artikelnummer. 10563141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563141 100 g Glasflaske 100g
10041920 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162541000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 256-96-2 | C14H11N | 193,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256-96-2
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00005071
InChI nøgle LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
PubChem CID 9212
ChEBI CHEBI:47802
IUPAC navn 11H-benzo[b][1]benzazepin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iminostilbene
Navn note 97%
Smeltepunkt 197 °C til 201 °C
Farve Orange-gul til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%
Fysisk form fint pulver