missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iminostilbene-10,11-dihydrodiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iminostilbene-10,11-dihydrodiol |
| CAS | 56211-73-5 |
| Molekylær formel | C14H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | cis-10,11-Dihydro-5H-Dibenz[b,f]azepine-10,11-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(13)17/h1-8,13-17H/t13-,14+ |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H](O)C2=CC=CC=C2NC3=CC=CC=C13 |
| IUPAC navn | (10R,11S)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-10,11-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vægt | 277.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?